Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètres UV-visibles Evolution™ Passeur rotatif à 7 cellules thermostaté intelligent
Contrôlez efficacement la température avec un bain-marie à circulation à l’aide des spectrophotomètres UV-visible Thermo Scientific™ Evolution™ Passeur rotatif à 7 cellules thermostaté intelligent.
Marque: Thermo Scientific™ 10011401
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Contrôlez efficacement la température avec un bain-marie à circulation à l’aide des spectrophotomètres UV-visible Thermo Scientific™ Evolution™ Passeur rotatif à 7 cellules thermostaté intelligent. Associé à un thermostat à circulation, ce passeur de cuves permet de contrôler la température de 7 échantillons ou étalons.
- Accessoire de positionnement d’échantillon facile à utiliser pour les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ 200 et 300
- Contrôle de l’accessoire entièrement intégré dans les logiciels Thermo Scientific™ INSIGHT™ et Thermo Scientific™ VISION™
- Reconnaissance automatique par le logiciel, alignement intelligent et communication du numéro de série
- Comprend le carrousel et la base de moteur
- Lorsqu’il est placé dans les faisceaux de l’échantillon et de référence (Evolution 300 uniquement), ce passeur de cuves permet la comparaison d’un maximum de 7 échantillons, chacun avec 7 références.
- Surveillez la température à l’intérieur d’une cuve grâce à un accessoire pour sonde de température compatible avec les accessoires Smart, référence 0011401.
- Pour exploiter cet accessoire dans un environnement réglementé ou CQ, un progiciel de qualification de l’ensemble du système est disponible pour garantir la conformité de l’instrument et de son accessoire en tant qu’unité complète.
Spécification
Sonde de température simple. Se connecte directement à la base du moteur d’accessoires Smart. Surveille la température dans une cuve. | |
Accessoire de sonde de température pour accessoires Smart. | |
Sonde de température | |
Base de passeur de cuves rotatif intelligent |