Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, YFP
Révolutionnaires, les cubes lumineux EVOS™ associent une source lumineuse à longue durée de vie (LED) à haute intensité, une optique de condensation, un miroir dichroïque et des filtres à un accessoire compact, réglable et facile à installer pour la détection de fluorescence sur les systèmes d’imagerie EVOS™ et la Countess II FL.
Marque:  Invitrogen™ AMEP4654
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11957285
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Idéal pour une utilisation avec le système d’imagerie EVOS FL Color, le système d’imagerie EVOS FL Auto ou les systèmes d’imagerie EVOS FL
  • Chaque cube contient une LED, des optiques à condensation et des filtres à revêtement dur
  • L’éclairage continu permet des résultats constants pendant une durée de vie de l’ampoule de +50 000 heures, pour des coûts d’exploitation inférieurs
  • Intensité lumineuse réglable qui permet de réduire le photoblanchiment ; modifiable par l’utilisateur et reconnu automatiquement par le système
Spécification
Spécification
Cube lumineux fluorescent YFP
compteur de cellules automatisé Countess™ II FL, système d’imagerie EVOS™ M5000, système d’imagerie EVOS™ M7000
Ex. : 500/24 Ém. : 542/27
EVOS
LED, optique à condensation, filtres à revêtement dur