Learn More
EVOS™ Cubes lumineux
Le moteur lumière produit une intensité élevée sur un court trajet optique pour une plus grande excitation fluorophore
Marque:  EVOS™ AMEP4650
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 15113965
  • 2870.00€ / 1 pièce
Date dexpédition estimée
du fournisseur 07-08-2018
Ajouter au panier
Description
Description
  • Idéaux pour une utilisation avec le système d’imagerie couleur EVOS FL, le système d’imagerie automatique EVOS FL ou les systèmes d’imagerie EVOS FL
  • Chaque cube contient une LED, des optiques à condensation et des filtres à revêtement dur.
  • L’éclairage continu permet des résultats constants pendant une durée de vie de 50,000+ heures, pour des coûts d’exploitation inférieurs.
  • Intensité lumineuse ajustable qui aide à réduire le photoblanchiment ; Modifiable par l’utilisateur et reconnu automatiquement par le système
Spécification
Spécification
Microscope numérique EVOS™
Cube lumineux fluorescent DAPI
Vidéos