Learn More
EVOS™ EVOS™ 4X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast
Les composants sont fabriqués de façon à garantir des images de qualité publiable
Marque:  EVOS™ AMEP4680
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11517195
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Objectifs filetés RMS avec distance parfocale de 45 mm
Spécification
Spécification
Objectif fluorite pour contraste de phase à longue distance de travail EVOS™ LWD
Système d’imagerie EVOS™ XL Core, système d’imagerie couleur EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ XL, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie automatique EVOS™ FL
4X
1 de chaque
EVOS™
Fluorite
0,13
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.