Learn More
EVOS™ EVOS™ 10X Objective, fluorite, LWD
Les composants sont fabriqués de façon à garantir des images de qualité publiable
Marque: EVOS™ AMEP4623
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Objectifs filetés RMS avec distance parfocale de 45 mm
Spécification
Objectif de fluorite EVOS™ LWD | |
Système d’imagerie couleur EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie automatique EVOS™ FL | |
Fluorite Plan | |
0,30 |
EVOS™ | |
Récipients, lames, boîtes de culture cellulaire, flacons, plaques à puits de microtitration | |
10X | |
1 de chaque |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.