Learn More
Tuyau pour incubateur sur plateforme EVOS™
Tuyau pour incubateur sur plateforme EVOS™
Marque:  Invitrogen AMEP4728
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Code produit. 15329641
  • 212.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
Le tuyau pour incubateur sur plateforme EVOS™ relie l’unité de contrôle et les unités de la chambre de culture supérieure de l’incubateur sur plateforme EVOS™ et permet de contrôler précisément la température. Même de petits changements de température peuvent avoir des effets importants sur les événements cellulaires dynamiques. Lors des études d’imagerie cellulaire vivante, il est essentiel que les processus physiologiques et biologiques à l’étude ne soient en rien modifiés. La possibilité de maintenir le contrôle de la température avec une précision de 0,1°C aide à maintenir la viabilité et le fonctionnement des cellules et contribue à réduire le risque d’artefacts biologiques liés à la température.
Découvrez toute la gamme EVOS™ de systèmes d’imagerie et d’accessoires.
Spécification
Spécification
Accessoire de plateforme
Tuyau incubateur sur scène EVOS™, accessoire sur scène, connecte l’unité de contrôle et l’unité de chambre d’environnement StageTop, permet de contrôler de manière précise les niveaux de CO2 et d’O2, à utiliser avec le système d’imagerie automatique EVOS™ FL et d’imagerie cellulaire
Système d’imagerie automatique EVOS™ FL
1/boîte