Learn More
Support de récipient sur plateforme EVOS™, une boîte de Pétri de 100 mm
Support de récipient sur plateforme EVOS™, une boîte de Pétri de 100 mm
Marque: Invitrogen AMEPVH037
Code nomenclature Nacres: MA.46
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
Les supports de récipient sur plateforme EVOS ™ optimisent le choix de récipients de culture cellulaire pour vos expériences d’image à intervalles en utilisant le système d’imagerie EVOS™ FL Auto équipé d’un incubateur sur plateforme avec un incubateur sur plateforme EVOS™ Supports de récipient EVOS™ à étages, permettant une parfaite adaptation des plaques à puits ou des flacons / boîtes de culture cellulaire à la plaque maîtresse de l’incubateur à étages EVOS™ pour une précision accrue dans l’alignement des échantillons. Ce porte-récipient spécifique peut accueillir une boîte de Petri de 100 mm. Avec à un ajustement serré et sécurisé, mais facilement permutable, ces supports de récipient rendent l’imagerie à intervalles pratique et facile.En savoir plus sur le système d’imagerie automatique EVOS™ FL
Découvrez toute la gamme EVOS™ de systèmes d’imagerie et d’accessoires.
Spécification
Supports de récipient à étages | |
Support de récipient à étages, permettant une parfaite adaptation des plaques à puits ou des flacons / boîtes de culture cellulaire à la plaque maîtresse de l’incubateur à étages EVOS™ pour une précision accrue dans l’alignement des échantillons | |
Système d’imagerie automatique EVOS™ FL, incubateur à étages EVOS™ | |
1/boîte |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.