Learn More
Cordon d’alimentation EVOS™, type L (Italie)
Cordon d’alimentation EVOS™, type L (Italie)
Marque:  Thermo Scientific AMEP4648
Code nomenclature Nacres: MA.46
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 15349611
  • 52.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2024
Description
Ce cordon d’alimentation est à utiliser avec les systèmes EVO™ XG, FL, FL et FL Auto dans les pays à prises d’alimentation de type L. La prise de type L est utilisée en Italie, au Chili, en Uruguay et dans certaines régions de l’Afrique du Nord.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la liste complète des types de cordon d’alimentation et des pays.
Découvrez toute la gamme EVOS™ de systèmes d’imagerie et d’accessoires.
Spécification
Spécification
Cordon d'alimentation
Cordon d’alimentation EVOS™, type L (Italie), à utiliser avec le système d’imagerie automatique EVOS™ FL, le système d’imagerie couleur EVOS™ FL, le système d’imagerie EVOS™ FL, le système d’imagerie EVOS™ XL, l’imagerie cellulaire
Système d’imagerie automatique EVOS™ FL, système d’imagerie couleur EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ XL
1/boîte