Learn More
Adaptateur pour platine EVOS™
Adaptateur pour platine EVOS™
Marque: Invitrogen AMEP4692
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
L’adaptateur pour platine EVOS™ est conçu pour s’adapter à la platine EVOS™ avec ouverture de 160 x 110 mm. Cet adaptateur peut accueillir les supports de récipients AMEPVH001 par AMEPVH018 pour un alignement précis des échantillons. Avec des échantillons parfaitement logés mais faciles à changer grâce à la combinaison plaque/adaptateur, l’imagerie des échantillons devient pratique et facile, dans toute une gamme de supports de récipients.Pour plus de choix, consultez le guide EVOS™ sur les supports de récipient et les platines.
Découvrez toute la gamme de systèmes d’imagerie et d’accessoires EVOS™.
Spécification
Adaptateur, plaque d’étape | |
Adaptateur pour plaque de scène EVOS™, taille de maintien de 128,2 L x 86,2 mm l, avec un adaptateur Snug sécurisé, à utiliser avec le système d’imagerie couleur EVOS™ FL, le système d’imagerie EVOS™ FL, le système d’imagerie EVOS™ XL, l’imagerie cellulaire | |
Système d’imagerie couleur EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ XL | |
1 portoir |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.