Learn More
EVOS™ EVOS™ Stage Plate for Automated Stage, one Nunc T-175 flask
Les porte-de récipients EVOS™ et les platines en verre s’adaptent à une large gamme de récipients, flacons, plaques, boîtes et lames.
Marque:  EVOS™ AMEPVH042
Code nomenclature Nacres: MA.46
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 15471074
  • 374.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
Caractéristiques du produit :
  • Les supports de cuve EVOS™ permettent un ajustement parfait de votre lame de microscope, de votre flacon ou de votre plat de culture cellulaire ou de votre plaque à micro-puits sur la platine du système d’imagerie EVOS pour une précision accrue de l’alignement des échantillons.
  • Les platines d’étagé EVOS contiennent des supports de récipients, ce qui augmente le nombre de supports de récipients disponibles pour les systèmes EVOS.
  • Elles offrent un bon support pour le récipients tout en permettant une manipulation aisée, ces accessoires permettent de réaliser facilement des opérations d’imagerie en avec une ample gamme de supports de récipients.
Spécification
Spécification
Platine universelle pour système d’imagerie
Plaque de platine pour platine automatisée, un flacon Nunc™ T-175
1 flacon Nunc T-175
Température ambiante
EVOS™
Système d’imagerie automatique EVOS™ FL
259 mm x 204 mm
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.