Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder/Adapter for Automated Stage, with retention, multi-well plates
Permet d’utiliser différents types de récipients pour l’imagerie
Marque: EVOS™ AMEPVH022
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Convient à la lame de microscope, au flacon / à la boîte de culture cellulaire, ou à la plaque à micro-puits pour organiser les systèmes d’imagerie EVOS pour une précision accrue dans l’alignement des échantillons
- Contient des plaques multipuits
- Sert d’adaptateur pour les supports de récipients standard (numéros de cat. AMEP-VH001 à AMEP-VH018)
- Propre à l’étape automatisée du système d’imagerie automatique EVOS FL
- Dispose d’un levier pour plus de commodité
Spécification
Support de récipients | |
Système d’imagerie EVOS™ XL Core, système d’imagerie EVOS™ FL Color, système d’imagerie EVOS™ XL, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ FL Auto | |
Plaque multipuits |
EVOS™ | |
une, plaque multipuits | |
1 support |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.