Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder for Automated Stage, with retention clip, one Nunc™ multi-well dish
Les porte-de récipients EVOS™ et les platines en verre s’adaptent à une large gamme de récipients, flacons, plaques, boîtes et lames.
Marque: EVOS™ AMEPVH061
Code nomenclature Nacres: MA.46
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Caractéristiques du produit :- Les supports de cuve EVOS™ permettent un ajustement parfait de votre lame de microscope, de votre flacon ou de votre plat de culture cellulaire ou de votre plaque à micro-puits sur la platine du système d’imagerie EVOS pour une précision accrue de l’alignement des échantillons.
- Les platines d’étagé EVOS contiennent des supports de récipients, ce qui augmente le nombre de supports de récipients disponibles pour les systèmes EVOS.
- Elles offrent un bon support pour le récipients tout en permettant une manipulation aisée, ces accessoires permettent de réaliser facilement des opérations d’imagerie en avec une ample gamme de supports de récipients.
Spécification
Support de récipient pour système d’imagerie | |
Porte-récipient pour platine automatisée, un plat Nunc multi-puits | |
1 plaque multipuits | |
Température ambiante |
EVOS™ | |
Système d’imagerie automatique EVOS™ FL | |
159 mm x 109 mm |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.