Learn More
CleanSpace™ Demi-masque EX
Les demi-masques CleanSpace™ EX sont spécialement conçus pour compléter le système de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace™ EX.
Marque: CleanSpace™ PAF-0063
Informations supplémentaires : Poids : 0.13500kg
Description
- Utilisé avec la solution révolutionnaire PAPR CleanSpace™ : léger, sans tuyau ni ceinture
- Demi-masques disponibles en 3 tailles pour faciliter une étanchéité sûre et un ajustement confortable
- Matériaux : Coussin en silicone souple, clips en nylon et polycarbonate (valve d’expiration)
- Adaptateur de test d’ajustement de masque disponible pour les tests d’ajustement TSI PortaCount
- Retrait aisé pour le nettoyage
- Transparence et communication facilitée
- Les demi-masques se clipsent rapidement sur les blocs d’alimentation et se déclipsent facilement pour le nettoyage
- Silicone souple qui épouse facilement les formes du visage et ne provoque pas de dermatite allergique
- Traités avec un revêtement électroconducteur et ont été approuvés pour une utilisation dans des environnements intrinsèquement sûrs
Spécification
AS/NZS1716 : 2012 | |
Transparent | |
L | |
PAF-1060 | |
PAF-0063 | |
170 x 130 x 70 mm |
EN 12942 | |
Demi-masque PAPR | |
Exploitation minière, soudage, fabrication, fusion, construction, usines de recyclage, services d’urgence, agriculture, usines de traitement, broyage | |
IP66 / 67 | |
Conserver entre -10°C et 55°C | |
125 g |