Learn More
DWK Life Sciences Tubes colorimétriques de forme haute Kimble™ Exax Brand Nessler
Code produit. 17710868
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
100 mL
Graduations:
50 ml
100 mL
Quantité:
12/paquet
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Volume (métrique) Graduations Quantité unitSize
17710868 100 mL 100 mL 12/paquet 1 pièce
10729924 50 ml 50 ml 12/paquet 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 17710868 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 45315B100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les fonds sans ombre transmettent la lumière sans distorsion
Les fonds sans ombre transmettent la lumière sans distorsion
  • Incolore
  • Graduations blanches permanentes incorporées
  • La hauteur jusqu’à la graduation dans les ensembles de 50 ml ne varie pas de plus de 1,5 mm ; dans une taille de 100 ml, elle ne varie pas plus de 2 mm
  • Limites recommandées par les méthodes standard APHA-AWWA-WPCF
  • Taille de 50 ml conçue sur la base des exigences de la spécification fédérale NNN-T-175 type 1, classe 2
Compliance
Exigences NNN-T-175 type 1, classe 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 100 mL
Couleur Incolore
Longueur (métrique) 375 mm
Diamètre (métrique) externe 24 mm
Certifications/Conformité N-T-175, USP, ASTM E 438, APHA
À utiliser avec (application) Utilisés pour le remplissage avec des solutions-étalons pour comparaison visuelle des couleurs avec des tubes similaires contenant une solution d’échantillon
Comprend Anneaux et légende en émail de céramique blanc
Graduations 100 mL
Longueur (métrique) de la balance de 275 à 295 mm
Type de balance Anneau gradué
Quantité 12/paquet