Learn More
DWK Life Sciences Tubes de comparaison de couleurs de forme haute Kimble™ Exax Brand Nessler avec bouchons coniques standards
Code produit. 12702577
Change view
Click to view available options
Graduations:
50 et 100 ml
50 mL
Joint conique standard:
19/10
24/12
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Graduations Joint conique standard unitSize
12702577 50 mL 19/10 1 pièce
10504925 50 et 100 ml 24/12 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 12702577 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 45325A50
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec bouchons coniques standards
  • Le bouchon a un fond sans ombre pour qu'il ne soit pas nécessaire de l'enlever lors des lectures
  • Le mot sans ombre est imprimé sur le côté de tous les bouchons pour les distinguer des bouchons de pesée standards
  • Taille de 50 à 100 mL, conçus conformément à la norme ASTM D 1209-00 (Kimble 45325A-50; 45325B-50100)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 50 mL
Couleur Incolore
Type de bouchon Bouchon conique standard
Longueur (métrique) 312 mm
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Certifications/Conformité N-T-175, USP, ASTM E 438, APHA
À utiliser avec (application) Utilisés pour le remplissage avec des solutions-étalons pour comparaison visuelle des couleurs avec des tubes similaires contenant une solution d’échantillon
Comprend Anneaux et légende en émail de céramique blanc
Graduations 50 mL
Joint conique standard 19/10
Type de balance Anneau gradué
Longueur (impériale) de la balance 7,87 à 8,66 in