Learn More
Cytiva Barrettes de tampon SDS ExcelGel
Barrettes de tampon prémoulées semi-sèches pour l’électrophorèse SDS horizontale. Les barrettes de tampon SDS Cytiva Lifescience™ ExcelGel sont conçues pour être utilisées avec les gels prémoulés ExcelGel.
Marque: Cytiva 17-1342-01
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.29700kg
Description
pulliConçues pour une utilisation avec les gels prémoulés ExcelGel pour SDS-PAGE/liliComprend des barrettes pour anode et cathode/li/ul/pSpécification
Gels prémoulés ExcelGel, unités avec lecteur à plat Multiphor II | |
Acrylamide 0,55 % | |
6/boîte |
Barrettes de tampon SDS ExcelGel | |
SDS-PAGE, applications industrielles telles que la chimie analytique et la recherche | |
Endroit frais et sec |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- EUH208-Contient Acrylamide. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Acrylamide
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 75% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.