Learn More
Honeywell™ Chaussures EXECUTIVE ERRO S3
Les chaussures Honeywell™ EXECUTIVE ERRO S3 sont une chaussure de sécurité professionnelle innovante et élégante conçue pour offrir un niveau de protection élevé.
114.00€ - 138.86€
Spécification
Certifications/Conformité | Certification EN ISO 20345:2011 et SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Conception | Cuir pleine fleur lisse, entièrement doublé de cuir, semelle intérieure en cuir tanné végétale à 100 % non métallique |
Matériau | Cuir |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15886605
|
Honeywell™
6543010-38/7 |
38 |
138.86€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15896605
|
Honeywell™
6543010-39/7 |
39 |
138.86€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15826615
|
Honeywell™
6543010-42/7 |
42 |
138.86€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15836615
|
Honeywell™
6543010-43/7 |
43 |
138.86€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15856615
|
Honeywell™
6543010-45/7 |
45 |
138.86€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15876615
|
Honeywell™
6543010-47/7 |
47 |
138.86€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15886615
|
Honeywell™
6543010-48/7 |
48 |
138.86€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15806615
|
Honeywell™
6543010-40/7 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15866615
|
Honeywell™
6543010-46/7 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15816615
|
Honeywell™
6543010-41/7 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15846615
|
Honeywell™
6543010-44/7 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Le dessus en cuir résistant à l’eau offre de grandes résistance et flexibilité
- Le dernier produit exclusif et dédié offre un confort et un ajustement parfait
- Une conception élégante unique ressemble à une chaussure de ville élégante
- La semelle intérieure en cuir et la doublure offrent une grande respirabilité et une grande hygiène
- Semelle intermédiaire : Semelle intermédiaire anti-perforation non métallique protège à 100 % la surface du pied, offre flexibilité et est conforme à la norme EN ISO 20345:2011.
- Supérieur : Derby noir, cuir pleine fleur lisse
- Embout de sécurité : Embout de sécurité Smartium dans un polymère injecté. Non métallique, 50 % plus léger que le style avec une conception fine
- Semelle intérieure : Cuir perforé, avec amortisseur de chocs du talon
- Semelle extérieure : PU à monodensité cimentée. Performances marquées du talon et du SRC
- Certification SCR
- IC
Spécification
Certification EN ISO 20345:2011 et SRC | |
Cuir pleine fleur lisse, entièrement doublé de cuir, semelle intérieure en cuir tanné végétale à 100 % non métallique | |
PUR |
Noir | |
Cuir |