Learn More
3M™ Vanne d’expiration
La vanne d’expiration 3M™ convient à une utilisation avec le demi-masque réutilisable 3M™ série 7000 et l’adaptateur central 3M™ 6864 sur le masque complet réutilisable 3M™ série 6000.
Marque: 3M™ 7000029732
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.05570kg
Description
- La vanne d’expiration de rechange pour demi-masque respiratoire est également utilisée avec l’adaptateur central sur les masques respiratoires complets
- Remplacez les pièces endommagées pour garantir des niveaux de protection et de confort adaptés
- À utiliser avec le demi-masque respiratoire 3M™ série 7000 et l’adaptateur central 6864 sur les masques respiratoires complets 3M™ 600 série 6000
Spécification
Approuvé CE | |
Noir | |
Vanne d’expiration | |
Demi-masque série 7500 |