Learn More
Gibco™ Expi293™ Met (–) Expression Medium
Le milieu d'expression Expi293 Met (–) est un milieu cGMP exempt de méthionine, chimiquement défini, sans sérum, sans protéines, sans origine animale, sans méthionine pour la croissance et la transfection des cellules Expi.
Marque: Gibco™ A4096701
Informations supplémentaires : Poids : 1.13400kg
Description
- Le milieu fait partie de la plate-forme Expi293 pour une expression rapide et à haut rendement des protéines transitoires à partir de cellules de mammifères HEK293
- Conçu pour être utilisé en association avec le Met ExpiFectamine 293 (–) Kit de transfection pour les applications dans lesquelles l'étiquetage des résidus de méthionine est Les protéines sont souhaitées
- Remarque : le milieu ne prend pas en charge la croissance ou l'expression des cellules, sauf s'il est complété par de la méthionine
Caractéristiques :
- prend en charge la croissance des cultures de cellules 293 en suspension à des densités dépassant 1,5 x 107 cellules/ml
- Performances équivalentes au milieu d'expression EXPI293
- Ne contient pas de méthionine
- Ne contient pas de rouge de phénol
- Formulé avec le réactif GlutaMAX-I.
- Une supplémentation en méthionine est nécessaire
Spécification
Milieu d’expression 293 | |
AOF, chimiquement défini, sans méthionine, sans protéines, sans sérum | |
Expi293™ |
–Milieu d'expression de 1 l EXPI293 Met ( ), à stocker à 2–8°C (protéger de la lumière) |
|
Température ambiante | |
Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.