Learn More
Gibco™ Cellules Expi293F™
Les cellules humaines Expi293F™ sont dérivées de la lignée cellulaire 293 et forment un composant fondamental du système d’expression Expi293™
Marque: Gibco™ A14528
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Description
- Les cellules humaines Expi293F™ sont dérivées de la lignée cellulaire 293 et forment un composant fondamental du système d’expression Expi293™
- Elles sont conservées dans une culture de suspension et se développeront dans le milieu d’expression Expi293™, jusqu’à atteindre une forte densité
- Les cellules Expi293F™ ont un fort pouvoir de transfection et un rendement protéique supérieur à celui des lignées cellulaires 293 standard dans le cadre de l’expression protéique transitoire
- Les cellules congelées sont fournies dans un flacon contenant 1 ml de cellules à une concentration de 1 x 107 cellules viables/ml dans un milieu d’expression Expi293™ et 10 % de DMSO
- Les cellules doivent être décongelées directement dans le milieu d’expression Expi293™
- Le pack de six flacons permet de ne pas avoir à développer ni à redéposer les cellules en laboratoire
- La croissance cellulaire s’effectue généralement dans des flacons sur une plateforme agitatrice, dans un incubateur de culture de cellules à CO2 humidifié
- Cependant, les cultures sont évolutives, allant de volumes de 10 L dans des bioréacteurs
- Après transfection, la récolte des protéines peut s’effectuer au bout de 2 à 7 jours selon la protéine exprimée
- Pour l’expression d’anticorps recombinants, la récolte s’effectue généralement entre 5 et 7 jours après la transfection
- Aucune supplémentation du milieu de culture ni aucune alimentation discontinue ne sont nécessaires durant l’expression
Spécification
1 x 107 cellules/ml, stocker dans de l’azote liquide | |
Rein (embryonnaire) | |
Cryoconservé | |
Milieu d’expression Expi293™ | |
Expi293™ | |
6 x 1 ml |
Expi293F™ | |
Culture cellulaire en suspension | |
Humaine | |
1 x 107 | |
Cellules 293-F |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.