Learn More
Gibco™ ExpiSf™ Expression System Starter Kit
Le kit de démarrage du système d’expression Gibco™ ExpiSf™ est un système d’expression protéique de cellules d’insectes affectés par le baculovirus qui offre des rendements supérieurs et des performances constantes, passage après passage, en utilisant un flux de travail rapide et rationalisé.
Marque:  Gibco™ A38841
1393.84 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21648" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 15859126
  • 1834.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
  • Milieu chimiquement défini, exempt de levures, exempt de composant d’origine animale pour une croissance cellulaire et une expression protéique constantes
  • Composants intégrés qui fonctionnent de concert pour des rendements trois fois supérieurs de protéines par rapport aux plateformes traditionnelles d’expression des insectes
  • Production robuste à haut titre de baculovirus recombinant P0 de haute qualité dans un format de culture en suspension sans amplification de virus supplémentaire nécessaire
  • Un flux de travail rapide et simplifié qui vous permet d’obtenir des protéines en moins de 6 à 10 jours ; la moitié du temps par rapport aux protocoles traditionnels
  • Expression évolutive pouvant être appliquée aux cultures dans des plaques à 24 puits profonds jusqu’à des flacons agitateurs de >3 l
Spécification
Spécification
Enzyme de restriction ⁄ MCS
Baculovirus
approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche
ExpiSf™
Non marqué
• Flacon 1000 ml milieu ExpiSf CD, stocker à l’abri de la lumière à 2 – 8°C
• Amplificateur 4 x 1 ml ExpiSf, 2 – 8°C
• Réactif de transfection 1 ml ExpiFectamine Sf, 2 – 8°C
• Flacon 2 x 1 cellules ExpiSf9, stocker dans de l’azote liquide en phase vapeur
• 500 ml Opti-MEM, 2 – 8°C
• vecteur 10 µg pFastBac1, 2 – 8°C
• vecteur de contrôle 4 ng pFastBac1-Gus, 2 – 8°C
• Cellules compétentes 5 x 0,1 ml MAX Efficiency DH10Bac, – 80°C
• Flacons Erlenmeyer 24 x 125 ml usage unique Nalgene PETG, stockage à température ambiante.
SF9, adapté SFM
Polyédrine
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.