Learn More
Invitrogen™ EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ Kit, with premixed ROX
Les kits Express One-Step SYBR GreenER sont compatibles avec les instruments à cyclage rapide pour vos expériences de qPCR basées sur SYBR.
Marque: Invitrogen™ 11790200
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Description
This kit comes with premixed ROX reference dye. EXPRESS One-Step SYBR GreenER SuperMix kits with a separate tube of ROX reference dye are also available.
- ADN polymérase Platinum™ Taq à médiation anticorps rapide
- La transcriptase inverse One-Step SuperScript™ III pour qRT-PCR en une étape
- Colorant SYBR GreenER
- Protection contre le transfert d’UDG - uracile ADN glycosylase (UDG)/dUTP pour réduire la contamination par transfert
Informations sur la commande
Stabilité garantie pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
Spécification
Les kits SuperMix EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ sont composés de 2 modules : Le module EXPRESS SYBR™ GreenER™ RT (contenant la transcriptase inverse SuperScript™ III et la RNAseOUT™) et le module SuperMix qPCR EXPRESS SYBR™ GreenER™ avec ROX prémélangé. Conserver à -20°C dès réception. Une fois décongelé, le SuperMix de qPCR EXPRESS SYBR™ GreenER™ peut être conservé jusqu’à 1 mois à +4·C. La stabilité du produit est garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé. |
|
Tube | |
ADN polymérase Taq | |
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, Fast Mode, StepOne™, Standard Mode | |
Kit de qRT-PCR en une étape | |
Expression génétique | |
ARN |
SYBR | |
RT-qPCR en 1 étape | |
Rapide, standard | |
SYBR™ GreenER™ | |
500 réactions | |
500 réactions |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.