Learn More
SYBR™ GreenER™ EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR Supermix, with premixed ROX
Les kits sont compatibles avec les instruments à cycle rapide pour les expériences de qPCR basées sur SYBR.
666.00€ - 2670.00€
Spécification
Méthode de détection | SYBR |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Haut |
Méthode PCR | qPCR |
Polymérase | ADN polymérase Taq |
Vitesse de réaction | Rapide ou standard |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10022303
|
Invitrogen™
11794200 |
200 réactions |
666.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10164233
|
Invitrogen™
1179401K |
1000 réactions |
2670.00€
1000 réactions |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce kit EXPRESS SYBR GreenER qPCR SuperMix est fourni avec un colorant de référence ROX prémélangé.
- ADN polymérase Platinum™ Taq à médiation anticorps rapide
- Colorant SYBR GreenER
- Protection contre le transfert d’UDG - uracile ADN glycosylase (UDG)/dUTP pour réduire la contamination par transfert
Spécification
SYBR | |
qPCR | |
Rapide ou standard | |
SYBR™ GreenER™ | |
Expression génétique |
Haut | |
ADN polymérase Taq | |
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, Fast Mode, StepOne™, Standard Mode | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
ADN (génomique), ADNc |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.