Learn More
Memmert™ Extension d’étalonnage en usine DAkkS pour l’IF30
Extension d’étalonnage en usine DAkkS par une température librement sélectionnable supplémentaire pour les incubateurs Memmert.
Marque:  Memmert™ IF30E39697
Informations supplémentaires : Poids : 0.01200kg
Code produit. 17576905
  • 885.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Extension d’étalonnage DAkkS à l’usine Memmert par une valeur de température librement sélectionnable supplémentaire selon la méthode C (DKD-R 5-7)
Spécification
Spécification
Incubateur IF30
Extension d’étalonnage en usine