Learn More
Memmert™ Extension d’étalonnage en usine DAkkS pour l’UF260
Extension d’étalonnage en usine DAkkS par une température librement sélectionnable supplémentaire pour les étuves Memmert.
Marque: Memmert™ UF260E39697
Informations supplémentaires : Poids : 0.01200kg
Description
- Extension d’étalonnage DAkkS à l’usine Memmert par une valeur de température librement sélectionnable supplémentaire selon la méthode C (DKD-R 5-7)
Spécification
Étuve UF260 | |
Extension d’étalonnage en usine |