Learn More
Ansell™ Gants pour immersion en latex de caoutchouc naturel, oranges Extra™ série 87-955
Permet une manipulation robuste lorsque la sensibilité est également requise. Les gants immergeables en latex de caoutchouc naturel oranges Ansell Edmont™ Extra™ série 87-955 offrent une résistance extrêmement élevée à de nombreux cétones, sels, détergents, alcools, alcalis et graisses.
35.45€ - 526.40€
Spécification
Matériau arrière | Latex de caoutchouc |
---|---|
Matériau de la manchette | Latex de caoutchouc naturel |
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Latex Free | Non |
Type de produit | Gants pour immersion |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11786564
|
Ansell™
87955080 |
8 |
51.10€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776564
|
Ansell™
87955090 |
9 |
51.10€
12 paires |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11716564
|
Ansell™
87955100 |
10 |
51.10€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12677041
|
Ansell™
87955110 |
11 |
51.10€
12 paires |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12687041
|
Ansell™
87955070 |
7,5 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15248003
|
Ansell™
87-955_6.5-7 |
6.5 to 11 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- 50 % plus épais que les gants standard doublés
- Chloré pour une meilleure prise en main et une meilleure résistance chimique
- 100% de caoutchouc naturel sans remplisseurs pour une excellente résistance aux risques mécaniques
- Doublure 100 % coton pour une douceur, un confort et une absorption accrue
- Idéal pour les procédés chimiques, la préparation et la maintenance des équipements d’usine et lourds
Spécification
Latex de caoutchouc | |
Latex de caoutchouc naturel | |
Gants pour immersion | |
0,75 mm | |
Droit | |
144/boîte | |
87-955 |
Latex de caoutchouc naturel | |
Non | |
87 / 955 | |
Orange | |
Floc de coton | |
Nombreux cétones, sels, détergents, alcools, alcalis et graisses |