Learn More
Taylor Wharton™ Tubes d’extraction
835.35€ - 911.61€
Spécification
Type | Tube d’extraction |
---|---|
À utiliser avec (application) | Transfert de fluides cryogéniques |
À utiliser avec (équipement) | 3/8 po, MNPT |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11738429
|
Taylor Wharton™
17009C65W |
1200 mm |
835.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11758419
|
Taylor Wharton™
16009C66W |
1800 mm |
911.61€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Robinetterie pour azote liquide• Tuyau de transfert 1,2 m
• Tuyau de transfert flexible standard femelle/femelle
• 3/8 MNPT-1/2 in.F, L 1,2 m
Spécification
Tube d’extraction | |
Transfert de fluides cryogéniques | |
3/8 po, MNPT |