Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraction Thimbles Porosity 0
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
53.32€ - 69.32€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10050241
|
Lenz Laborglasintrumente
05405243 |
150 mL |
55.07€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10316361
|
Lenz Laborglasintrumente
05405225 |
30 mL |
53.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10797891
|
Lenz Laborglasintrumente
05405249 |
250 ml |
69.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Extraction thimbles
- Glass insert with bores for solids
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
0 |