Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Soxhlet with Allihn Condenser
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
239.56€ - 306.76€
Spécification
Matériau Verre Duran
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10204631
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasintrumente
05365046
200 mL
306.76€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10234581
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasintrumente
05365031
70 mL
255.78€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10519581
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasintrumente
05365043
150 mL
304.22€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10614012
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasintrumente
05365025
30 mL
239.56€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
Description
  • Extractor in compact and robust design
  • With flask connection
  • Made of DURAN™ tubing
  • Allihn condenser with thread GL 14
  • Round bottom flask
Spécification
Spécification
Verre Duran