Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Soxhlet with Dimroth Condenser
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05360043
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Description
- La méthode permet une séparation efficace avec des quantités relativement faibles de solvants d’extraction.
- Extracteur de conception compacte et robuste, avec raccord pour flacon NS 29/32
- En tubulure DURAN™
- Condenseur Dimroth filetage GL 14
- Flacon à fond rond
Spécification
150 mL | |
Verre Duran | |
NS 45/40 |