Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Soxhlet with Dimroth Condenser
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
271.36€ - 470.64€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10382761
|
Lenz Laborglasintrumente
05360025 |
100 mL |
271.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10047850
|
Lenz Laborglasintrumente
05360043 |
150 mL |
325.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10352811
|
Lenz Laborglasintrumente
05360058 |
500 mL |
470.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10251511
|
Lenz Laborglasintrumente
05360031 |
70 mL |
283.87€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10738841
|
Lenz Laborglasintrumente
05360052 |
300 mL |
463.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- The method allows an effective separation with relatively small amounts of extracting solvents.
- Extractor in compact and robust design, with flask connection NS 29/32
- Made of DURAN™ tubing
- Dimroth condenser with thread GL 14
- Round bottom flask
Spécification
Verre Duran |