Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors for Specific Heavy Solvents
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
439.37€ - 703.52€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10111381
|
Lenz Laborglasintrumente
05433037 |
100 mL |
439.37€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10191421
|
Lenz Laborglasintrumente
05433058 |
500 mL |
703.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10577661
|
Lenz Laborglasintrumente
05433049 |
250 ml |
532.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Extractor head with insert filter (frit, porosity: 0), with PTFE valve stopcock
- Dimroth condenser with thread GL 14
- Round bottom flask
- DURAN™
Spécification
0 |