Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS-biotine EZ-Link™
La sulfo-NHS-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link™ est un réactif de biotinylation hydrosoluble à chaîne courte pour le marquage des anticorps, des protéines et autres molécules contenant des amines primaires.
182.00€ - 315.00€
Spécification
Type de produit | Sulfo-NHS-Biotine |
---|---|
Gamme de produits | EZ-Link™ |
Perméabilité cellulaire | Imperméant aux cellules |
Réactivité chimique | Amine |
Solubilité | DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17872556
|
Thermo Scientific™
A39256 |
10 x 1 mg |
182.00€
10 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940737
|
Thermo Scientific™
A39256 |
10 x 1 mg |
182.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11851185
|
Thermo Scientific™
21217 |
50 mg |
315.00€
50mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Marquez les anticorps, les protéines et autres molécules qui ont des amines primaires avec le réactif de biotinylation hydrosoluble EZ-Link Sulfo-NHS-Biotine Thermo Scientific™, à chaîne courte.
- Marquage des protéines - anticorps biotinylés pour faciliter l’immobilisation, la purification ou la détection à l’aide de sondes ou de résine de streptavidine
- Marquage de la surface cellulaire - seules les protéines de surface de cellules entières sont biotinylées car le réactif, chargé négativement, ne traverse pas les membranes cellulaires
- Réactif aux amines - réagit avec les amines primaires (-NH2), comme les chaînes latérales de lysine, ou avec les amines N-terminales des polypeptides
- Soluble - le groupe chargé sulfo-NHS augmente l’hydrosolubilité du réactif par rapport aux composés ordinaires à base d’ester NHS
- Irréversible - forme des liaisons amides permanentes ; le bras espaceur ne peut pas être clivé
- Très court - le bras espaceur (longueur totale ajoutée à la cible) est de 13,5 angströms ; il se compose du groupe d’acide valérique de la biotine native uniquement.
Spécification
Sulfo-NHS-Biotine | |
Imperméant aux cellules | |
DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau | |
Basse |
EZ-Link™ | |
Amine | |
Biotine |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.