Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume variable F1-ClipTip™
La technologie ClipTip verrouille fermement les pointes à la pipette, assurant une étanchéité parfaite et évitant qu’elles ne se desserrent ou tombent. Poignée légère combinée à une fixation ne nécessitant qu’une force minimale pour la mise en place et l’éjection des pointes.
Marque: Thermo Scientific™ 4641310N
286.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21924" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.28000kg
Alert:
Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.
Description
La technologie ClipTip verrouille les pointes fermement sur la pipette avec un joint complet afin qu’elles ne se desserrent ou ne tombent pas. La conception légère de la poignée associée au peu de force requise pour la fixation et l’éjection de la pointe permettent d’accroître la conformité lors du pipetage. Appréciez la différence.
Le pipetage sans souci est enfin arrivé avec le seul cône qui se clipse.Fixation en toute sécurité grâce à la technologie ClipTip. Sentez la différence.
Épargnez-vous la frustration d’avoir à marteler le cône de votre pipette
D’une simple pression, chaque cône se “clipse” fermement sur la pipette.
Réduisez le risque de cônes mal fixés ou présentant des fuites
Une fois les cônes ClipTip en place, ils sont parfaitement fixés et ne peuvent pas tomber. Le système de pipetage ClipTip assure une fixation sécurisée, jusqu’à ce que vous décidiez d’éjecter les cônes, même dans les applications les plus complètes, impliquant de nombreux cycles de mélange et contacts avec les cônes.
Un pipetage homogène et reproductible d’un utilisateur à l’autre
Des résultats de meilleure qualité et une recherche plus efficace.
En savoir plus >
Contact ergonomique
La poignée légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection du cône et la pression sur le piston permettent de réduire le risque de microtraumatisme répété
Spécification
ClipTip 12,5 Ext | |
Pink | |
F1-ClipTip™ | |
0,1 à 2 µl | |
Rose |
F1-ClipTip | |
1 | |
Pipette à volume variable | |
0,002 μl |
Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.