Learn More
F4/80 Antigen Rat, APC, Clone: BM8.1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB68-APC-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15972348
  • 95.36€ / 25µg
Date d’expédition estimée: 02-12-2021
Spécification
F4/80 Antigen
BM8.1
APC
XP_006523664
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
13733
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Adgre1
IgG2b kappa
25 μg
Store at 2-4°C.