Learn More
F4/80 Antigen Rat, V450, Clone: BM8.1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
203.00€ - 445.00€
Spécification
Antigène | F4/80 Antigen |
---|---|
Clone | BM8.1 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15962368
|
EnquireBio
QAB68-V450-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952368
|
EnquireBio
QAB68-V450-100UG |
100 μg |
445.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
F4/80 Antigen | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
13733 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
BM8.1 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
XP_006523664 | |
Adgre1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |