Learn More
Fadrozole hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Fadrozole hydrochloride (CGS 16949A) is a potent, selective and nonsteroidal inhibitor of aromatase with an IC50 of 6.4 nM.
70.20€ - 627.75€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Fadrozole hydrochloride |
---|---|
CAS | 102676-31-3 |
Couleur | Blanc |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C14H14ClN3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16495998
![]() |
Medchem Express
HY-14247 |
10 mg |
112.05€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16486416
![]() |
Medchem Express
HY-14247 |
100 mg |
627.75€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16478617
![]() |
Medchem Express
HY-14247 |
5 mg |
70.20€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16423416
![]() |
Medchem Express
HY-14247 |
25 mg |
222.75€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16412147
![]() |
Medchem Express
HY-14247 |
50 mg |
363.15€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Fadrozole hydrochloride (CGS 16949A) is a potent, selective and nonsteroidal inhibitor of aromatase with an IC50 of 6.4 nM.Spécification
Fadrozole hydrochloride | |
Blanc | |
C14H14ClN3 | |
DMSO : 100 mg/mL (385.02 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 100 mg/mL (385.02 mM; Need ultrasonic) | |
259.73 | |
98.11% | |
Solid |
102676-31-3 | |
Research | |
CGS 16949A(Rac)-FAD286 hydrochloride | |
N#CC1=CC=C(C2CCCC3=CN=CN23)C=C1.Cl | |
259.73 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.