Learn More
Falcon™ Systèmes d’inserts pour culture cellulaire à 24 puits FluoroBlok™
Collectez des données sans lavage de plaques, ni raclage des cellules, ni comptage ; schématisez la migration cellulaire ou la biodisponibilité en temps réel sans démantèlement ni destruction de l’insert
231.44€ - 1111.75€
Spécification
Surface de culture | 0.3 cm2 |
---|---|
Matériau | PET |
Stérilité | Sterile |
Traitement de surface | Cell Culture |
Type | Multi-well Insert System |
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10524221
|
Falcon™
351157 |
8μm | 1/Paquet |
257.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10216921
|
Falcon™
351158 |
8μm | 5/Paquet |
1111.75€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10022541
|
Falcon™
351156 |
3μm | 5/Paquet |
1111.75€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10440292
|
Falcon™
351155 |
3 μm | 1/Pk. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Système de dosage par fluorescence homogène
- Schématisation de la migration cellulaire ou de la biodisponibilité en temps réel sans démantèlement ni destruction de l’insert
- Chaque insert est équipé d’une membrane Corning Fluoroblok bloquant la fluorescence
- Les cellules qui ont migré sous la membrane sont facilement détectées par un lecteur de plaques à fluorescence alors que celles qui restent au-dessus de la membrane sont rendues “invisibles”
Informations sur la commande
Tailles de pores disponibles : 3 et 8 μm. Système d’insert 24 puits Multiwell en une seule pièce (plaque d’insert, plaque 24 puits ou plateau de chargement monopuits, plus couvercle) ou inserts pour cultures cellulaires individuels 24 puits.
Spécification
0.3 cm2 | |
Sterile | |
Multi-well Insert System | |
Fluorescence plate reader or inverted fluorescence microscope |
PET | |
Cell Culture | |
24 | |
PET |