Learn More
Falcon™ Inserts de culture cellulaire : à utiliser avec plaques 6 puits
La culture cellulaire sur des supports perméables entraîne une meilleure différenciation morphologique et / ou physiologique de nombreux types de cellules
Marque: Falcon™ 353493
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 3.40190kg
Description
- Les membranes en PET poreuses ont une surface lisse et des pores cylindriques définis qui traversent la membrane
- Membrane en PET à faible capacité de liaison protéique
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Grande variété de configurations incluant 6, 12 et 24 puits
- Une vaste sélection de taille des pores de membrane, 0,4, 1,0, 3,0 et 8,0 μm de diamètre
- Emballées dans des blisters individuels, 48 inserts / boîte
- Les boîtiers d’insert traités pour culture non tissulaire évitent la croissance libre des cellules sur les parois de l’insert
- La conception innovante de la suspension facilite le pipetage et permet la coculture
Informations sur la commande
Conditionnement individuel dans un emballage de type médical à code couleur et à ouverture facile
Spécification
4,2cmsup2/sup | |
1,0 x 108 (HD) | |
Membrane translucide | |
23,1mm | |
48/carton | |
Traitée pour culture tissulaire | |
6 |
PET | |
0,4 mu;m | |
Plaque à 6 puits | |
6/boîte | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Stérile |