Learn More
Falcon™ Filtres en PTFE hydrophobe pour contrôleur de pipettes
Filtres circulaires hydrophobes de rechange en PTFE
Marque:  Falcon™ 357473
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Code produit. 15339840
  • 49.22€ / 5 pièces
Expédition estimée: 05-09-2024
Description
Des filtres supplémentaires sont disponibles en tant qu’accessoires standard. Les filtres, le support de pipette et l’embout nasal sont autoclavables.
Spécification
Spécification
PTFE
0,45 μm
À utiliser avec un contrôleur de pipette
5/boîte