Learn More
Falcon™ Tubes en PS à fond rond
Fabriqués en PS optiquement transparent pour faciliter la visualisation de l’échantillon. Les tubes en PS à fond rond Corning™ Falcon™ sont largement utilisés et référencés dans les protocoles de laboratoire.
Marque: Falcon™ 352025
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 7.32000kg
Description
- Solution largement utilisée et référencée dans les protocoles de laboratoire
- Le bouchon à clipser à double position empêche la perte d’échantillons et permet une manipulation simple
- Stérile, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml (réf. 352008 non stérile)
Le fondement de résultats de recherche cohérents
- Fournir un confinement fiable des échantillons de liquides de laboratoire
- Les tubes en polystyrène sont les mieux adaptés aux procédures nécessitant une grande clarté optique
- Les bouchons à clipser à double position, les parois de jauge plus lourdes et la construction unique offrent un joint sûr et positif
- Matériaux d’emballage de style médical
- Puissance nominale de 1 400 FRC (les allégations FCR se réfèrent à la force centrifuge relative mesurée en g-force pour les matériaux d’une densité relative de 1,0, utilisée dans un rotor approprié avec un support amortissant et des précautions de sécurité corrects. Les tubes utilisés avec des solvants organiques à des températures inférieures à 0°C peuvent avoir des valeurs FCR inférieures.)
- Les dimensions et les volumes du tube sont approximatifs
Spécification
Noir | |
1400 x G | |
125 mm | |
Oui | |
Sachet de 125, 1000/boîte | |
Non | |
Bouchon à vis |
Transparent | |
16 mL | |
Polystyrène | |
Bouchon à clipser à deux positions | |
Stérile | |
16 mm | |
Tube à essai |