Learn More
Microplaques 96 puits traitées pour culture tissulaire Falcon™
Microplaques en PS avec une surface traitée pour la culture tissulaire
Marque:  Falcon 353376
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 2.22000kg
Code produit. 13474049
  • 169.00€ / 32 pièces
Expédition estimée
30-06-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fond plat ; avec couvercle
  • Stockage : -20° à +60°C
  • Produit stérile ; dispositif médical de classe I
  • Faites votre choix entre le noir et le blanc / transparent
  • Surface : 10 cm²
  • 8/sachet ; 32/boîte
Spécification
Spécification
With Lid
Black
Polystyrene
Assay Plate
Cell Culture-Treated
96
Flat
It supports a wide range of applications and many important cell types, including primary, stem, neuronal, mesenchymal, hepatocyte and endothelial cells
8/Pk., 32/Cs.
Sterile
Standard
8 x 12