missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FAM114A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | FAM114A1 |
---|---|
Concentration | 0.42 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16831245
|
Proteintech
21638-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16821245
|
Proteintech
21638-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 22-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
May play a role in neuronal cell development.Spécification
FAM114A1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q8IWE2, Q9D281 | |
498366, 68303, 92689 | |
FAM114A1 Fusion Protein Ag16287 | |
Primary | |
-20°C | |
FAM114A1 |
0.42 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FAM114A1, Noxp20, Protein FAM114A1, Protein NOXP20 | |
Fam114a1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |