missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FAM76A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | FAM76A |
---|---|
Concentration | 0.34 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16830445
|
Proteintech
20863-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16820445
|
Proteintech
20863-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
FAM76A is a protein coding gene.Spécification
FAM76A | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q8TAV0, Q922G2 | |
199870, 230789, 362618 | |
FAM76A Fusion Protein Ag14904 | |
Primary | |
-20°C | |
FAM76A |
0.34 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
FAM76A, Protein FAM76A | |
Fam76a | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |