Learn More
DWK Life Sciences Flacon bioréacteur Wheaton™ CELLine™
Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d‘anticorps et de protéines
267.00€ - 1465.00€
Spécification
Comprend Tubulure thermoélastique, raccord croisé, 4 connecteurs aseptiques
Stérilité Stérile
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Capacité (métrique) de la cellule Capacité (métrique) du milieu À utiliser avec (application) Nbre par carton Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) de la cellule Capacité (métrique) du milieu À utiliser avec (application) Nbre par carton Prix Quantité et disponibilité  
12871793
Afficher les documents
DWK Life Sciences
WCL1000-3
15 ml 1000 ml Pour une fixation et une croissance optimales des cellules 3/Carton
1465.00€
3 pièces
Expédition estimée: 08-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12801803
Afficher les documents
DWK Life Sciences
WCL1000-1
15 ml 1000 ml Pour une fixation et une croissance optimales des cellules 1/Carton
345.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12891793
Afficher les documents
DWK Life Sciences
WCL1000AD-1
15 ml 1000 ml Pour les tests de sélection sur culture cellulaire de préparation, sur cellules et sur HTS 1/Carton
344.00€
1 pièce
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12881793
Afficher les documents
DWK Life Sciences
WCL0350-5
5 ml 350 ml Pour une fixation et une croissance optimales des cellules 5/Carton
1375.00€
5 pièces
Expédition estimée: 30-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12811803
Afficher les documents
DWK Life Sciences
WCL1000AD-3
15 ml 1000 ml Pour les tests de sélection sur culture cellulaire de préparation, sur cellules et sur HTS 3/Carton
1060.00€
3 pièces
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12821803
Afficher les documents
DWK Life Sciences
WCL0350-1
5 ml 350 ml Pour une fixation et une croissance optimales des cellules 1/Carton
267.00€
1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2024
Description
Les flacons de culture cellulaire à haute densité avec système à double membrane permettent un entretien de culture moins important et une récolte à haute concentration.
  • La chambre de milieux en vrac permet des durées d’exécution plus longues sans actualisation des milieux
  • Le compartiment cellulaire concentre les cellules, les anticorps et les protéines pour une purification simplifiée
  • Pour la culture cellulaire en suspension et la culture cellulaire adhérente : hybridome, CHO, NS0, SF, BHK, HEK, etc.
02-912-745, 02-912-742
  • Pour la culture de cellules adhérentes
  • 1000compartiment de milieu en ml
  • 15compartiment de cellules en ml
  • Disponible sous forme d’un paquet d’un (02-912-745) ou trois (02-912-742)
02-912-746, 02-912-743
  • Pour la culture de cellules en suspension
  • 350compartiment de milieu en ml
  • 5compartiment de cellules en ml
  • Disponible sous forme d’un paquet d’un (02-912-746) ou d’un paquet de cinq (02-912-746)
02-912-744, 02-912-741
  • Pour la culture de cellules en suspension
  • 1000compartiment de milieu en ml
  • Compartiment de cellules de 15 ml
  • Disponible sous forme d’un paquet d’un (02-912-744) ou trois (02-912-741)
Spécification
Spécification
Tubulure thermoélastique, raccord croisé, 4 connecteurs aseptiques