Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de laboratoire série ES
Gagnez de l’espace grâce aux réfrigérateurs de laboratoire Thermo Scientific™ série ES, conçus pour le stockage en laboratoire à usage général.
1170.00€
Spécification
Type Réfrigérateur à usage général
Gamme de températures 1°C à 11°C
Étagères 3
Isolation Sans HCFC, sans CFC
Certifications/Conformité CE
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Capacité (métrique) Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
16617892
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
158R-AEV-TS
158 L UE
1170.00€
1 pièce
En stock
Description
Gagnez de l’espace grâce aux réfrigérateurs de laboratoire Thermo Scientific™ série ES, conçus pour le stockage en laboratoire à usage général.
Caractéristiques :
  • Contrôleur intégré
  • Affichage numérique
  • Alarmes de température trop élevée ou trop basse
  • Verrous de porte standard
  • Faible consommation électrique
  • Ports d’accès
  • Marquage CE
Informations de commande :
Uniquement disponibles dans les zones sur bande 50 Hz ; non disponibles en Amérique du Nord ou autres zones sur bande 60 Hz
Recommandés pour les domaines suivants :
Stockage en laboratoire à usage général
Spécification
Spécification
Réfrigérateur à usage général
3
CE
Alarme
230 V
1°C à 11°C
Sans HCFC, sans CFC
Numérique
UE
50 Hz