Learn More
3M™ Masque pour particules Aura™ série 9300
Le masque pour particules 3M™ Aura™ offre une protection respiratoire avec une conception à 3 panneaux repliable à plat, une faible résistance à la respiration et un panneau supérieur sculpté et gaufré qui aide à réduire l’embuage des lunettes.
14.85€ - 2500.00€
Code produit | Marque | Type de filtre | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de filtre | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10583051
|
3M™
7000088723 |
FFP2 | 9320 |
54.05€
20 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Voir les produits de remplacement » | |||||||||
11787574
|
3M™
7000062383 |
FFP2 | PF9320 |
14.85€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Voir les produits de remplacement » | |||||||||
11707584
|
3M™
7000062384 |
FFP3 | PF9332 |
54.65€
5 pièces Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Voir les produits de remplacement » | |||||||||
16523771
|
3M™
7000089312 |
FFP3 | 9332+ P3 avec valve |
2380.00€
330 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16684912
|
3M™
7000088730 |
FFP2 | 9322+ P2 avec valve |
1285.00€
330 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16674902
|
3M™
7100231525 |
FFP3 | 9330+ P3 |
2500.00€
440 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17257620
|
3M™
7000088812 |
FFP3 | 9330 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
Voir les produits de remplacement » | ||||
12602555
|
3M™
7000088812 |
FFP3 | 9330 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
Voir les produits de remplacement » | ||||
11777574
|
3M™
7000062381 |
FFP1 | PF9312 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
Voir les produits de remplacement » | ||||
11797574
|
3M™
7000062382 |
FFP2 | PF9322 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
Voir les produits de remplacement » | ||||
11717574
|
3M™
7000088725 |
FFP1 | 9310 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
Voir les produits de remplacement » | ||||
10116544
|
3M™
7000088722 |
FFP2 | 9322+ |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
Voir les produits de remplacement » | ||||
17237620
|
3M™
7000088724 |
FFP1 | 9312 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
Voir les produits de remplacement » | ||||
12672545
|
3M™
7000088724 |
FFP1 | 9312 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
Voir les produits de remplacement » | ||||
Description
Offrent une conception unique à trois panneaux pour un meilleur confort et une communication aisée.Les masques pour particules 3M™ Aura™ série 9300 couvrent une gamme d’applications nécessitant une protection FFP1, FFP2 et FFP3.
- Conditionnés individuellement pour éviter toute contamination
- La toile souple du panneau intérieur garantit un plus grand confort
- Léger et pliable
- Tension uniforme des bandeaux réduisant la pression exercée par la sangle
- La vanne à débit fluide centrale réduit l’accumulation de chaleur et facilite la respiration et le refroidissement