Learn More
Base Fast Garnet GBC, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041875
18.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
97-56-3
C14H15N3
225.295
MFCD00007733
PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N
C.I. 11160; Solvent Yellow 3
7340
2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)diazényl]aniline
CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
97-56-3
C14H15N3
225.295
MFCD00007733
PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N
C.I. 11160; Solvent Yellow 3
7340
2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)diazényl]aniline
CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C
C.I. 11160
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C.I. 11160
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Fast Garnet GBC base
Point de fusion 101°C to 102°C
Formule linéaire CH3C6H4N=NC6H3(CH3)NH2
Beilstein 6506005
Merck Index 14,420
Poids de la formule 225.29
Odeur Odorless
Couleur Marron-orange
Quantité 100 g
Forme physique Poudre