Learn More
Vert FAST FCF, pur, certifié, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 410531000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 2353-45-9 Poids : 0.15000kg
Quantité 100g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11906941
  • 204.00€ / 100g
En stock, prêt à être expédié : 3
Identifiants chimiques
2353-45-9
808.843
C.I. 42053
disodium ; 2-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]amino]phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-5-hydroxybenzènesulfonate
C37H34N2Na2O10S3
RZSYLLSAWYUBPE-UHFFFAOYSA-L
16887
CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=C(C=C(C=C5)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Fast Green FCF
0.98 to 1.2
C37H34N2Na2O10S3
RZSYLLSAWYUBPE-UHFFFAOYSA-L
CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=C(C=C(C=C5)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
808.843
16887
Poudre
Flacon en verre
290.0°C
100g
2353-45-9
85% min.
C.I. 42053
Authentic
disodium ; 2-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]amino]phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-5-hydroxybenzènesulfonate
622 to 626nm
808.84
Pures
Solubility in water: 150g/L (25°C).
De bordeaux à rouge foncé
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Fast green FCF
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
FDS Documents