Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert FAST FCF, pur, certifié
Catalog Number p-4259092
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2353-45-9
C37H34N2Na2O10S3
808.84
MFCD00013053
XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
C.I. 42053
16887
disodium ; 2-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]amino]phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-5-hydroxybenzènesulfonate
[Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
2353-45-9
C37H34N2Na2O10S3
808.84
MFCD00013053
XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
C.I. 42053
16887
disodium ; 2-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]amino]phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-5-hydroxybenzènesulfonate
[Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Fast Green FCF
Point de fusion 290.0°C
Rapport d’absorption 0.98 to 1.2
Teneur en colorant 85% min.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 150g/L (25°C).
Spectre IR Authentique
Lambda max. 622 to 626nm
Poids de la formule 808.84
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur De bordeaux à rouge foncé
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fast green FCF
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.